Mangan(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12309.22
12309.36
12309.22EA
52
EUR
12309.22
12309.36
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Mangan(II)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formel:
Cl₂MnO₈·6H₂O Schmelzpunkt: 165 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150255 CAS-Nummer: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1,II |