3-Nitro-L-tyrosin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
89540-1
89540-5
89540-10
89540-25
CAYM89540-1EA
15
EUR
CAYM89540-1
CAYM89540-5
CAYM89540-10
CAYM89540-25
3-Nitro-L-tyrosin
3-Nitro-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀N₂O₅ Molecular Weight: 226.3 g/mol |
MDL:
MFCD00007123 CAS-Nummer: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |