3-Iod-L-tyrosin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
122440010 122440050 122440250
ACRO122440010EA 43 EUR
ACRO122440010 ACRO122440050 ACRO122440250
3-Iod-L-tyrosin 97%
3-Iod-L-tyrosin
Formel: C₉H₁₀INO₃
Molecular Weight: 307,1 g/mol
Schmelzpunkt: 196…198 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002608
CAS-Nummer: 70-78-0
EINECS: 200-744-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 % (K.F.)
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5 in 1 N HCl)