1-(3-Brom-5-methylphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1004-5G
OT-1004-1G
COBBOT-1004-5GEA
0
EUR
COBBOT-1004-5G
COBBOT-1004-1G
1-(3-Brom-5-methylphenyl)pyrrolidin
1-(3-Brom-5-methylphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₁H₁₄BrN |
MDL:
MFCD13195737 CAS-Nummer: 1199773-07-3 |