1-(4-Bromphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
AN-1513-5G
AN-1513-1G
COBBAN-1513-5GEA
208
EUR
COBBAN-1513-5G
COBBAN-1513-1G
1-(4-Bromphenyl)pyrrolidin
1-(4-Bromphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Molecular Weight: 226,1130 g/mol |
MDL:
MFCD04112480 CAS-Nummer: 22090-26-2 |