1-(5-Brom-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1282-5G AN-1282-25G AN-1282-1G
COBBAN-1282-5GEA 595 EUR
COBBAN-1282-5G COBBAN-1282-25G COBBAN-1282-1G
1-(5-Brom-2-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(5-Brom-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
MDL: MFCD10699604
CAS-Nummer: 1033201-57-8