1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6490-5G HC-6490-1G
COBBHC-6490-5GEA 0 EUR
COBBHC-6490-5G COBBHC-6490-1G
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄ClN
MDL: MFCD09972165
CAS-Nummer: 1020253-09-1