1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6444-1G
HC-6444-5G
COBBHC-6444-1GEA
74.2
EUR
COBBHC-6444-1G
COBBHC-6444-5G
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂ClN |
MDL:
MFCD09878398 CAS-Nummer: 88154-24-9 |