1-(4-Chlorphenyl)-2-pyrrolidinon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
005881-2.5G
005881-10G
FLUO005881-2.5GEA
0
EUR
FLUO005881-2.5G
FLUO005881-10G
1-(4-Chlorphenyl)-2-pyrrolidinon
1-(4-Chlorphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195.6455 g/mol |
MDL:
MFCD00138486 CAS-Nummer: 7661-33-8 |