1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6445-5G HC-6445-1G
COBBHC-6445-5GEA 0 EUR
COBBHC-6445-5G COBBHC-6445-1G
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₁ClFN
MDL: MFCD09878399
CAS-Nummer: 1000339-33-2