1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1223-1G AN-1223-25G AN-1223-5G
COBBAN-1223-1GEA 38.2 EUR
COBBAN-1223-1G COBBAN-1223-25G COBBAN-1223-5G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 210.20 g/mol
MDL: MFCD00798372
CAS-Nummer: 778-56-3