5-Bromindolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L16992.03
L16992.06
L16992.03EA
44.6
EUR
L16992.03
L16992.06
5-Bromindolin ≥98%
5-Bromindolin
Purity: 98+%
CAS No.: 22190-33-6
Molecular Formula: C8H8BrN
Formula Weight: 198.06
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 114-115°/5mm
MDL No.: MFCD00027410
Formel:
C₈H₈BrN Molecular Weight: 198,06 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027410 CAS-Nummer: 22190-33-6 |