2,6-Dibromchinon-4-chlorimid 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine

406470050 406470250
ACRO406470050EA 160 EUR
ACRO406470050 ACRO406470250
2,6-Dibromchinon-4-chlorimid 97%
2,6-Dibromchinon-4-chlorimid
Formel: C₆H₂Br₂ClNO
Schmelzpunkt: 76…83 °C
Dichte: 1,81 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013792
CAS-Nummer: 537-45-1
EINECS: 208-667-1
UN: 3224
ADR: 4.1,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to ochre Powder or crystalline needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration Iodometric ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR