Pyrrol-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P73609-1G P73609-5G
SIALP73609-1GEA 36.6 EUR
SIALP73609-1G SIALP73609-5G
Pyrrol-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyrrol-2-carbonsäure
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111.10 g/mol
MDL: MFCD00005219
CAS-Nummer: 634-97-9
EINECS: 211-221-9