(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
292915-100G 292915-5G
SIAL292915-100GEA 88.7 EUR
SIAL292915-100G SIAL292915-5G
(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel: C₅H₇NO₃
Molecular Weight: 129,12 g/mol
MDL: MFCD00064322
CAS-Nummer: 149-87-1
EINECS: 205-748-3