(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
B24678.22
B24678.06
B24678.14
B24678.22EA
580
EUR
B24678.22
B24678.06
B24678.14
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 4042-36-8
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 82133
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129,12 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066212 CAS-Nummer: 4042-36-8 EINECS: 223-735-0 |