3-Methyl-3-oxetanmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277681-10G 277681-50G
SIAL277681-10GEA 49.2 EUR
SIAL277681-10G SIAL277681-50G
3-Methyl-3-oxetanmethanol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
MDL: MFCD00010273
CAS-Nummer: 3143-02-0