Methyl-3-methoxyacrylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-methoxyacrylate
330460250
ACRO330460250EA
31.4
EUR
ACRO330460250
Methyl-3-methoxyacrylat 95%
Methyl-3-methoxyacrylat
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116,1152 g/mol Siedepunkt: 169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 3…4 °C Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00128206 CAS-Nummer: 34846-90-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...