Dipropylenglycol (Isomerengemisch) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dipropylene glycol
409150010 409150030
ACRO409150010EA 96.2 EUR
ACRO409150010 ACRO409150030
Dipropylenglycol (Isomerengemisch) 99%
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %