Dipropylenglycol (Isomerengemisch) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dipropylene glycol
A18716.36
A18716.0E
AB126401.0500
A18716.36EA
27.9
EUR
A18716.36
A18716.0E
ABCRAB126401.0500
Dipropylenglycol (Isomerengemisch) ≥99%
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Purity: 99%
CAS No.: 25265-71-8
Molecular Formula: HOC3H6OC3H6OH
Formula Weight: 134.18
Physical Form: Liquid
Density: 1.022
Refractive Index: 1.4410
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -32°
Boiling Point: 231-235°
MDL No.: MFCD00051023
Formel:
C₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 231…235 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1.022 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051023 CAS-Nummer: 25265-71-8 EINECS: 246-770-3 |