Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipropylene glycol dimethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520462-1L 520462-5L
SIAL520462-1LEA 141 EUR
SIAL520462-1L SIAL520462-5L
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₈O₃
MDL: MFCD00210047
CAS-Nummer: 111109-77-4