Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
370261000 370268000
370261000.EA 91.5 EUR
370261000. 370268000.
Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, AcroSeal®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45.08 g/mol
Siedepunkt: 6,9
Schmelzpunkt: -92,8
Dichte: 0.775 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M