Dimethylamin 2 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27261.AC
H27261.AE
H27261.ACEA
41.9
EUR
H27261.AC
H27261.AE
Dimethylamin 2 M in Methanol
Dimethylamin
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3350
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008288
Formel:
C₂H₇N Molecular Weight: 45.08 g/mol Siedepunkt: 6,9 Schmelzpunkt: -92,8 Dichte: 0.775 Flammpunkt: 5 °C (41 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008288 CAS-Nummer: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 14,3228 |