Dimethylamin 2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
388381000 388388000
388381000.EA 90.6 EUR
388381000. 388388000.
Dimethylamin 2 M in THF, AcroSeal®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: –36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M