Dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
391956-100ML 391956-800ML
SIAL391956-100MLEA 96 EUR
SIAL391956-100ML SIAL391956-800ML
Dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3,II