N-(2-Chlorethyl)acetamid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

184520100 184520500
ACRO184520100EA 42.4 EUR
ACRO184520100 ACRO184520500
N-(2-Chlorethyl)acetamid 98%
N-(2-Chlorethyl)acetamid
Formel: C₄H₈ClNO
Molecular Weight: 121,565 g/mol
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000965
CAS-Nummer: 7355-58-0
EINECS: 230-884-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR