1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
L01301.18
L01301.30
L01301.18EA
26.6
EUR
L01301.18
L01301.30
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff ≥98%
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff
Purity: 98+%
CAS No.: 18297-63-7
Molecular Formula: C7H20N2OSi2
Formula Weight: 204.42
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1937452
Formel:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Molecular Weight: 204,42 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008260 CAS-Nummer: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |