1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
SILS02850.25
SILS02850.100
SILNSILS02850.25EA
0
EUR
SILNSILS02850.25
SILNSILS02850.100
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff
Formel:
C₇H₂₀N₂OSi₂ |
MDL:
MFCD00008260 CAS-Nummer: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |