Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
139610250 139611000
ACRO139610250EA 35 EUR
ACRO139610250 ACRO139611000
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat 99%
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Formel: C₁₁H₁₈O₆
Molecular Weight: 246,26 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (,5 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009154
CAS-Nummer: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %