Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
024178-100G 024178-25G
FLUO024178-100GEA 195 EUR
FLUO024178-100G FLUO024178-25G
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Formel: C₁₁H₁₈O₆
MDL: MFCD00009154
CAS-Nummer: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9