Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T59854-100G T59854-25G
SIALT59854-100GEA 190 EUR
SIALT59854-100G SIALT59854-25G
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat, Sigma-Aldrich®
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Formel: C₁₁H₁₈O₆
Molecular Weight: 246,26 g/mol
MDL: MFCD00009154
CAS-Nummer: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9