Triethylmethantricarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L08356.06
L08356.14
L08356.06EA
26.9
EUR
L08356.06
L08356.14
Triethylmethantricarboxylat ≥98%
Triethylmethantricarboxylat
Purity: 98%
CAS No.: 6279-86-3
Molecular Formula: C10H16O6
Formula Weight: 232.23
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₆O₆ Siedepunkt: 253 °C Schmelzpunkt: 26…29 °C Dichte: 1,095 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009150 CAS-Nummer: 6279-86-3 EINECS: 228-477-2 |