Phenylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P21404-25G P21404-5G
SIALP21404-25GEA 190 EUR
SIALP21404-25G SIALP21404-5G
Phenylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Phenylcarbamat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
MDL: MFCD00007961
CAS-Nummer: 622-46-8
EINECS: 210-737-1