Trimethylthioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
NH00387.1
NH00387.10
NH00387.50
MAYBNH00387.1EA
0
EUR
MAYBNH00387.1
MAYBNH00387.10
MAYBNH00387.50
Trimethylthioharnstoff
Trimethylthioharnstoff
Formel:
C₄H₁₀N₂S |
MDL:
MFCD00059148 CAS-Nummer: 2489-77-2 EINECS: 219-644-0 |