N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41692.0100
8.41692.0500
8.41692.0100EA
114
EUR
8.41692.0100
8.41692.0500
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel:
C₉H₂₃N₃ Molecular Weight: 173.30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014876 CAS-Nummer: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) miscible |
Molar Mass | 173.3 g/mol |
Boiling Point | 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 5.7 %(V) |
Density | 0.828 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 155 °C |