2-Aminoethylhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06720-100G 06720-500G
SIAL06720-100GEA 59.6 EUR
SIAL06720-100G SIAL06720-500G
2-Aminoethylhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethylhydrogensulfat
Formel: C₂H₇NO₄S
MDL: MFCD00008179
CAS-Nummer: 926-39-6
EINECS: 213-135-7