3,6-Dioxaoctamethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
385506-100ML 385506-500ML
SIAL385506-100MLEA 86.2 EUR
SIAL385506-100ML SIAL385506-500ML
3,6-Dioxaoctamethylendiamin, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 148,20 g/mol
MDL: MFCD00040474
CAS-Nummer: 929-59-9
EINECS: 213-203-6