(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M28006-25G
SIALM28006-25GEA 48.5 EUR
SIALM28006-25G
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
(Methylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119,16 g/mol
MDL: MFCD00008485
CAS-Nummer: 122-07-6
EINECS: 204-520-0