N-Benzylglycinethylester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 29.9 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycinethylester 96%
N-Benzylglycinethylester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193.25 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009174
CAS-Nummer: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %