3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
440159-100ML
440159-500ML
SIAL440159-100MLEA
62.4
EUR
SIAL440159-100ML
SIAL440159-500ML
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel:
C₁₀H₂₀O₅Si Molecular Weight: 248.35 g/mol |
MDL:
MFCD00008593 CAS-Nummer: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |