3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
OT-0818-5G
OT-0818-1G
COBBOT-0818-5GEA
262
EUR
COBBOT-0818-5G
COBBOT-0818-1G
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Formel:
C₁₂H₉BrO Molecular Weight: 249,1000 g/mol |
MDL:
MFCD00474520 CAS-Nummer: 6876-00-2 |