4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B65209-100G B65209-25G
SIALB65209-100GEA 370 EUR
SIALB65209-100G SIALB65209-25G
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3), Sigma-Aldrich®
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉BrO
Molecular Weight: 249,11 g/mol
MDL: MFCD00000094
CAS-Nummer: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9,III