5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
711535-1G 711535-5G
SIAL711535-1GEA 89.5 EUR
SIAL711535-1G SIAL711535-5G
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol
Formel: C₉H₁₁IO₃
Molecular Weight: 294,09 g/mol
MDL: MFCD01318153
CAS-Nummer: 25245-29-8