4-Phenylazophenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
417360250 417361000
ACRO417360250EA 47.3 EUR
ACRO417360250 ACRO417361000
4-Phenylazophenol 97%
4-Phenylazophenol
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002330
CAS-Nummer: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %