4-Phenylazophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25198.06 B25198.14 B25198.22
B25198.06EA 24.5 EUR
B25198.06 B25198.14 B25198.22
4-Phenylazophenol ≥98%
4-Phenylazophenol
Purity: 98% CAS No.: 1689-82-3 Molecular Formula: C12H10N2O Formula Weight: 198.23 Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00002330
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002330
CAS-Nummer: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6