Kupferron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
675636-100G
675636-500G
SIAL675636-100GEA
322
EUR
SIAL675636-100G
SIAL675636-500G
Kupferron, Sigma-Aldrich®
Kupferron
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol |
MDL:
MFCD00078422 CAS-Nummer: 135-20-6 EINECS: 205-183-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |