2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
33.9
EUR
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Formel:
C₈H₉BO₄ Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179452 CAS-Nummer: 374538-03-1 |