2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683809-1G 683809-5G
SIAL683809-1GEA 30.2 EUR
SIAL683809-1G SIAL683809-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97 g/mol
MDL: MFCD02179452
CAS-Nummer: 374538-03-1