3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591130-1G 591130-5G
SIAL591130-1GEA 29.2 EUR
SIAL591130-1G SIAL591130-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97 g/mol
MDL: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4