4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2462-5G
BB-2462-25G
BB-2462-100G
COBBBB-2462-5GEA
0
EUR
COBBBB-2462-5G
COBBBB-2462-25G
COBBBB-2462-100G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ |
MDL:
MFCD01632203 CAS-Nummer: 99768-12-4 |